Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl (dimethylphosphono)acetate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dimethylphosphonoacetic acid ethyl ester, Ethyl dimethylphosphonoacetate, Ethyl 2-(dimethoxyphosphoryl)acetate

E1160-25G
TCIAE1160-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAE1160-25G
Ethyl (dimethylphosphono)acetate ≥97.0% (par GC)
Ethyl (dimethylphosphono)acetate


Formule: C₆H₁₃O₅P
MW: 196,14 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point d'éclair: 99°C
Numéro MDL: MFCD00015677
Numéro CAS: 311-46-6
EINECS: 206-222-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité