Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans,trans-4'-Ethyl-4-(4-trifluoromethoxyphenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (trans,trans)-4-Ethyl-4'-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-1,1'-bi(cyclohexane)

E1165-5G
TCIAE1165-5GEA 105 EUR InStock
TCIAE1165-5G
trans,trans-4'-Ethyl-4-(4-trifluoromethoxyphenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4'-Ethyl-4-(4-trifluoromethoxyphenyl)bicyclohexyl


Formule: C₂₁H₂₉F₃O
MW: 354,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD09842837
Numéro CAS: 135734-59-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
Mesomorphic range 72.0 to 121.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité