Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 5-nitro-1H-indole-2-carboxylate

E1176-1G
TCIAE1176-1GEA 110 EUR InStock
TCIAE1176-1G
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate


Formule: C₁₁H₁₀N₂O₄
MW: 234,211 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216477
Numéro CAS: 16732-57-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 222.0 to 226.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité