Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Ethynyl-1-cyclohexene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E1178-5ML
TCIAE1178-5MLEA 141 EUR InStock
TCIAE1178-5ML
1-Ethynyl-1-cyclohexene ≥98.0% (par GC)
1-Ethynyl-1-cyclohexene


Formule: C₈H₁₀
Point d'ébullition: 151°C
Point d'éclair: 29°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001568
Numéro CAS: 931-49-7
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcbb08b11ae2d42a4fffd12a9c606fd5a918e89e&vid=fcbb08b11ae2d42a4fffd12a9c606fd5a918e89e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité