Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (3-éthoxy-2-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention

E1188-1G
TCIAE1188-1GEA 132 EUR InStock
TCIAE1188-1G
Acide (3-éthoxy-2-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-éthoxy-2-fluorophényl)métaborique


Formule: C₈H₁₀BFO₃
MW: 183,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798077
Numéro CAS: 855230-61-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20ae74d7da9e3a894388435e7d1485ed5e5b6688&vid=20ae74d7da9e3a894388435e7d1485ed5e5b6688&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité