Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E1202-1G
TCIAE1202-1GEA 66 EUR InStock
TCIAE1202-1G
Ethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate


Formule: C₉H₇ClF₃NO₂
Numéro MDL: MFCD06656414
Numéro CAS: 128073-16-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6c2171f540974ea111903e84540aa6469af2446&vid=e6c2171f540974ea111903e84540aa6469af2446&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité