Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Ethoxycarbonyl)-2-nitrophenylboronic acid ≥98.0% (par HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Ethoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid, 4-Ethoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid

E1203-1G
TCIAE1203-1GEA 127 EUR InStock
TCIAE1203-1G
4-(Ethoxycarbonyl)-2-nitrophenylboronic acid ≥98.0% (par HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Ethoxycarbonyl)-2-nitrophenylboronic acid


Formule: C₉H₁₀BNO₆
MW: 238,9898 g/mol
Point de fusion: 125°C
Numéro MDL: MFCD02179460
Numéro CAS: 5785-70-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc886c089a8ecfab365e277baa66366ac2d58cc4&vid=fc886c089a8ecfab365e277baa66366ac2d58cc4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité