Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Ethynyl-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E1232-1G
TCIAE1232-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAE1232-1G
1-Ethynyl-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (par GC)
1-Ethynyl-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene


Formule: C₁₇H₂₂
MW: 226,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD09751228
Numéro CAS: 88074-73-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité