Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate

E1250-1G
TCIAE1250-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAE1250-1G
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate


Formule: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,60 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD09863164
Numéro CAS: 89793-12-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Acid Value max. 2.0

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité