Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans,trans-4'-Ethylbicyclohexyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4'-Ethyl-(1,1'-bicyclohexyl)-4-carboxylic acid, trans,trans-4'-Ethyl-1,1'-bicyclohexane-4-carboxylic acid

E1251-5G
TCIAE1251-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAE1251-5G
trans,trans-4'-Ethylbicyclohexyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans,trans-4'-Ethylbicyclohexyl-4-carboxylic acid


Formule: C₁₅H₂₆O₂
MW: 238,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD05864406
Numéro CAS: 84976-67-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72bc3b2e2c2062c880e062894ca1863bc68c47ec&vid=72bc3b2e2c2062c880e062894ca1863bc68c47ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Mesomorphic range 178.0 to 233.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité