Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-((1r,4r)-4-Ethylcyclohexyl)benzoic acid

E1253-5G
TCIAE1253-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAE1253-5G
4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)benzoic acid


Formule: C₁₅H₂₀O₂
MW: 232,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD06658176
Numéro CAS: 87592-41-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4a3a63741cde2481bdc18facd67375937636485&vid=d4a3a63741cde2481bdc18facd67375937636485&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Mesomorphic range 216.0 to 252.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité