Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3-(2-Pyrazinyl)-3-oxopropanoate, 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionic acid Ethyl ester

E1271-1G
TCIAE1271-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAE1271-1G
Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate


Formule: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD04114374
Numéro CAS: 62124-77-0
EINECS: 263-421-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cab5f2575d31913e84840bdd46fc93b75c8d150f&vid=cab5f2575d31913e84840bdd46fc93b75c8d150f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité