Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl(2-methoxyethyl)dimethylammonium bis(fluorosulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

E1275-1G
TCIAE1275-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAE1275-1G
Ethyl(2-methoxyethyl)dimethylammonium bis(fluorosulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl(2-methoxyethyl)dimethylammonium bis(fluorosulphonyl)imide


Formule: C₇H₁₈F₂N₂O₅S₂
MW: 312,35 g/mol
Numéro CAS: 1235234-35-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313f7ec5d9cc515312cc06d081c8634d06d1e35a&vid=313f7ec5d9cc515312cc06d081c8634d06d1e35a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité