Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Ethyl-1-vinylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

E1280-5G
TCIAE1280-5GEA 154 EUR InStock
TCIAE1280-5G
3-Ethyl-1-vinylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC)
3-Ethyl-1-vinylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide


Formule: C₉H₁₁F₆N₃O₄S₂
MW: 403,31 g/mol
Point de fusion: 18°C
Numéro CAS: 319476-28-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a94c17f65724d633f036ad3d25d44574292db5e4&vid=a94c17f65724d633f036ad3d25d44574292db5e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.80 to 11.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité