Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Ethyl(2-methoxyethyl)dimethylammonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

E1281-5G
TCIAE1281-5GEA 204 EUR InStock
TCIAE1281-5G
Ethyl(2-methoxyethyl)dimethylammonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl(2-methoxyethyl)dimethylammonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide


Formule: C₉H₁₈F₆N₂O₅S₂
MW: 412,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD09038873
Numéro CAS: 557788-37-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b335a062a3e487f48265b5de595b36b2599de3b&vid=1b335a062a3e487f48265b5de595b36b2599de3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.4290 to 1.4390
Refractive index n20/D 1.4120 to 1.4160

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité