Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate, 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic acid Ethyl ester

E1286-1G
TCIAE1286-1GEA 159 EUR InStock
TCIAE1286-1G
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate


Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD02090509
Numéro CAS: 90924-54-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité