Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-[5-(2-Ethylhexyl)-2-thienyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(2-Ethylhexyl)-2-thiopheneboronic acid Pinacol ester, 5-(2-Ethylhexyl)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)thiophene

E1295-1G
TCIAE1295-1GEA 244 EUR InStock
TCIAE1295-1G
2-[5-(2-Ethylhexyl)-2-thienyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-[5-(2-Ethylhexyl)-2-thienyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane


Formule: C₁₈H₃₁BO₂S
MW: 322,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1390584-88-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité