Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Enalaprilat dihydrate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-proline, Enalaprilic acid, (S)-1-((S)-2-(((S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)amino)propanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid dihydrate

E1302-250MG
TCIAE1302-250MGEA 203 EUR InStock
TCIAE1302-250MG
Enalaprilat dihydrate ≥98.0% (par HPLC)
Enalaprilat dihydrate


Formule: C₁₈H₂₄N₂O₅·2H₂O
MW: 348,40 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00941393
Numéro CAS: 84680-54-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.80 to 7.80 %
Specific rotation [a]20/D -50.0 to -54.0 deg (C=1, MeOH (calcd.on anh.substance))
Water 8.0 to 11.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité