Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylene glycolbismercaptoacetate ≥97.0% (par GC, analyse par titration), purifié

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethylene Mercaptoacetate, Ethylene Bis(thioglycolate)

E1333-25G
TCIAE1333-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAE1333-25G
Ethylene glycolbismercaptoacetate ≥97.0% (par GC, analyse par titration), purifié
Ethylene glycolbismercaptoacetate


Formule: C₆H₁₀O₄S₂
MW: 210,28 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Numéro MDL: MFCD00004875
Numéro CAS: 123-81-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00b98dede92beb4dda51bb48ac18d4bfa98d2983&vid=00b98dede92beb4dda51bb48ac18d4bfa98d2983&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité