Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Efaproxiral sodium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

E1356-250MG
TCIAE1356-250MGEA 114 EUR InStock
TCIAE1356-250MG
Efaproxiral sodium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Efaproxiral sodium


Formule: C₂₀H₂₂NNaO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02093864
Numéro CAS: 170787-99-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 240.0 to 244.0 deg-C
Water max. 13.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité