Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethidium bromure 0,5mg/mL dans l'eau pour l'électrophorèse

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide

Packaged in dropper bottle.

E1363-10ML
TCIAE1363-10MLEA 34.1 EUR InStock
TCIAE1363-10ML
Ethidium bromure 0,5mg/mL dans l'eau pour l'électrophorèse
Ethidium bromure


Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
Merck Index: 14,04731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba95bbed23857f53af16caa8ef8baa4b83a9bf25&vid=eb4c8802dbfbb70fef9f8fb006e1a898a73e5132&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
DNA staining test to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité