Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Selenocystine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Seleno-L-cystine, (R,R)-3,3'-Diselenobis(2-aminopropionic Acid)

E1368-250MG
TCIAE1368-250MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAE1368-250MG
L-Selenocystine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
L-Selenocystine


Formule: C₆H₁₂N₂O₄Se₂
MW: 334,09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00800971
Numéro CAS: 29621-88-3
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d6a011a019cfa754ec2b03ba4de3abea992dba2&vid=0a4930f7bfe6d175a54fd5fe6cdd019080c96fbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Water max. 2.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité