4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetate, 2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetic acid ethyl ester, Ethyl 2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetate, 2-[(4-Ethoxycarbonylmethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
E1393-1G
TCIAE1393-1GEA 118 EUR InStock
TCIAE1393-1G
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₃BO₄
MW: 290,1624 g/mol
Numéro MDL: MFCD08704684
Numéro CAS: 859169-20-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité