Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(2-Ethylhexyl)-4H-thieno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-Ethylhexyl)-3,4-thiophenedicarboximide

E1397-1G
TCIAE1397-1GEA 284 EUR InStock
TCIAE1397-1G
5-(2-Ethylhexyl)-4H-thieno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione ≥97.0% (par GC)
5-(2-Ethylhexyl)-4H-thieno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione


Formule: C₁₄H₁₉NO₂S
MW: 265,37 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23703119
Numéro CAS: 1231160-82-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité