Flavianic acid dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Dinitro-1-naphthol-7-sulphonic acid, 8-Hydroxy-5,7-dinitronaphthalene-2-sulphonic acid, 8-Hydroxy-5,7-dinitro-2-naphthalenesulphonic acid
F0012-25G
TCIAF0012-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAF0012-25G
Flavianic acid dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Flavianic acid dihydrate
Formule: C₁₀H₆N₂O₈S
MW: 314,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046407
Numéro CAS: 483-84-1
EINECS: 207-600-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 144.0 to 154.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité