Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Uranine K

Fournisseur: TCI
Synonyms: Fluorescein Potassium Salt

F0027-25G
TCIAF0027-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAF0027-25G
Uranine K
Uranine K


Formule: C₂₀H₁₂O₅
MW: 408,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068316
Numéro CAS: 6417-85-2
EINECS: 229-143-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c69100b581e4e235233422e2557b142012e9edee&vid=c69100b581e4e235233422e2557b142012e9edee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Lambda max. 487.0 to 491.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 1200 (0.02mol/L AcONH4 sol., 487.0 to 491.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité