Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

F0033-25ML
TCIAF0033-25MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAF0033-25ML
4-Fluoroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluoroaniline


Formule: C₆H₆FN
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007829
Numéro CAS: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04169
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4d2f482562a97b11fa93405c1c4dc672e40119e&vid=66df202ceb29e2aaf145c32dc0e527428f9fe5f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité