Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Folic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

F0043-25G
TCIAF0043-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAF0043-25G
Folic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Folic acid


Formule: C₁₉H₁₉N₇O₆
Numéro MDL: MFCD00079305
Numéro CAS: 59-30-3
EINECS: 200-419-0
Merck Index: 14,04221
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50df6205805273b7a3743df4f314b06649aaff67&vid=50df6205805273b7a3743df4f314b06649aaff67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in NaOH (100g/L) almost transparency
Water max. 8.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité