Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Furil ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

F0078-5G
TCIAF0078-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAF0078-5G
Furil ≥98.0% (par GC)
Furil


Formule: C₁₀H₆O₄
MW: 190,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003241
Numéro CAS: 492-94-4
EINECS: 207-766-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 166.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité