Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fast black K salt ≥93.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

F0092-25G
TCIAF0092-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAF0092-25G
Fast black K salt ≥93.0% (par HPLC)
Fast black K salt


Formule: C₂₈H₂₄Cl₄N₁₀O₈Zn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078471
Numéro CAS: 64071-86-9
EINECS: 264-656-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8a93c5477d486febd2e289408f35d770f5cca07&vid=d8a93c5477d486febd2e289408f35d770f5cca07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Lambda max.1 330.0 to 335.0 nm (H2O)
Lambda max.2 450.0 to 460.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min.90 (H2O, 330.0 to 335.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité