2-Furoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl2-furoate, Ethyl furan-2-carboxylate
F0098-25G
TCIAF0098-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0098-25G
2-Furoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
2-Furoate d'éthyle
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003237
Numéro CAS: 614-99-3
EINECS: 210-404-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2df20d5717161f4ddf490fd4b9e6c394a3e6d443&vid=2df20d5717161f4ddf490fd4b9e6c394a3e6d443&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité