Naphthol yellow S hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0100-25G
TCIAF0100-25GEA 107 EUR InStock
TCIAF0100-25G
Naphthol yellow S hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Naphthol yellow S hydrate
Formule: C₁₀H₆N₂O₈S·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00003958
Numéro CAS: 846-70-8
EINECS: 212-690-2
Merck Index: 14,06393
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920f586b9a3311a2d67fec7521c22e1d31cb6867&vid=5ecebee13756c337b6e3acf4344b4e30551761b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Lambda max. 427.0 to 431.0 nm (H2O)
Lambda max.2 390.0 to 394.0 nm (H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité