Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Formyl-L-alanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: L-Alanine, N-formyl-, (2S)-2-formamidopropanoic acid, For-Ala-OH

F0108-1G
TCIAF0108-1GEA 140 EUR InStock
TCIAF0108-1G
N-Formyl-L-alanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Formyl-L-alanine


Formule: C₄H₇NO₃
MW: 117,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037357
Numéro CAS: 10512-86-4
EINECS: 234-045-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -35.0 deg (C=4, EtOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité