Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Formyl-DL-2-aminobutyric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

F0109-1G
TCIAF0109-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAF0109-1G
N-Formyl-DL-2-aminobutyric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Formyl-DL-2-aminobutyric acid


Formule: C₅H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00059813
Numéro CAS: 106873-99-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité