Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Fluoro-3-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Fluoronitrobenzene

F0110-25G
TCIAF0110-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAF0110-25G
1-Fluoro-3-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)
1-Fluoro-3-nitrobenzène


Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point de fusion: 1.7 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007196
Numéro CAS: 402-67-5
EINECS: 206-953-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a5e04def7f351a822e894d1528a6dc3b3a48738&vid=6a5e04def7f351a822e894d1528a6dc3b3a48738&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité