Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

F0112-25G
TCIAF0112-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAF0112-25G
Acide 4-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-fluorobenzoïque


Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002530
Numéro CAS: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 14,04171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb5e517d798337783957205d6819ed805103665&vid=9a1b4786500161b1f9c8b809e5cc8b0ff18ea55c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité