Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nɑ-Formyl-DL-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Formyl-DL-tryptophan, Formyl-DL-Trp-OH, For-DL-Trp-OH

F0134-1G
TCIAF0134-1GEA 0 EUR InStock
TCIAF0134-1G
Nɑ-Formyl-DL-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nalpha-Formyl-DL-tryptophan


Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃
MW: 232,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055983
Numéro CAS: 16108-03-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité