Propyl-2-furancarboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F0155-25ML
TCIAF0155-25MLEA 77 EUR InStock
TCIAF0155-25ML
Propyl-2-furancarboxylate ≥97.0% (par GC)
Propyl-2-furancarboxylate
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 211°C
Numéro MDL: MFCD00046108
Numéro CAS: 615-10-1
EINECS: 210-407-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité