Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isoamyl 2-furancarboxylate ≥80.0% (par GC) (contains 2-Methylbutyl 2-Furancarboxylate)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Isoamyl 2-Furoate, 2-Furancarboxylic Acid Isoamyl Ester, 2-Furoic Acid Isoamyl Ester

F0156-25ML
TCIAF0156-25MLEA 66 EUR InStock
TCIAF0156-25ML
Isoamyl 2-furancarboxylate ≥80.0% (par GC) (contains 2-Methylbutyl 2-Furancarboxylate)
Isoamyl 2-furancarboxylate


Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 232°C
Numéro MDL: MFCD00059015
Numéro CAS: 615-12-3
EINECS: 210-409-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité