(1S,4R)-(+)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F0163-25ML
TCIAF0163-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAF0163-25ML
(1S,4R)-(+)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone ≥98.0% (par GC)
(1S,4R)-(+)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone
Formule: C₁₀H₁₆O
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Densité: 0,9449 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 63°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070689
Numéro CAS: 4695-62-9
EINECS: 225-160-0
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03968
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab1412f91b2accc84ca60a5f16342ce77af088c9&vid=ab1412f91b2accc84ca60a5f16342ce77af088c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 90.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +55.0 to +63.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité