2-Fluoro-DL-phenylalanine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amino-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid
F0170-1G
TCIAF0170-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAF0170-1G
2-Fluoro-DL-phenylalanine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004271
Numéro CAS: 2629-55-2
EINECS: 220-105-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3ac243fe8660987839ac518e47fd2152d5e815e&vid=f3ac243fe8660987839ac518e47fd2152d5e815e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 236.0 to 242.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité