Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylpentyle formiate ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Formic Acid 2-Methylpentyl Ester

F0174-5ML
TCIAF0174-5MLEA 116 EUR InStock
TCIAF0174-5ML
2-Méthylpentyle formiate ≥90.0% (par GC)
2-Méthylpentyle formiate


Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD00059817
Numéro CAS: 381670-34-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité