Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2Z)-3-(2-Furyl)acrylaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

F0181-25G
TCIAF0181-25GEA 106 EUR InStock
TCIAF0181-25G
(2Z)-3-(2-Furyl)acrylaldéhyde ≥98.0% (par GC)
(2Z)-3-(2-Furyl)acrylaldéhyde


Formule: C₇H₆O₂
Point d'ébullition: 143°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003256
Numéro CAS: 623-30-3
EINECS: 210-785-3
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité