Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium flavonol-2'-sulphonate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour détermination de Sn, Zr

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Hydroxyflavone-2'-sulphonic acid Sodium Salt, Flavonol-2'-sulphonic acid Sodium Salt

F0184-1G
TCIAF0184-1GEA 175 EUR InStock
TCIAF0184-1G
Sodium flavonol-2'-sulphonate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour détermination de Sn, Zr
Sodium flavonol-2'-sulphonate hydrate


Formule: C₁₅H₁₀O₆S
MW: 340.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059757
Numéro CAS: 77125-87-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Water max. 8.0 %

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..