Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Formylpipérazine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0194-25G
TCIAF0194-25GEA 116 EUR InStock
TCIAF0194-25G
1-Formylpipérazine ≥98.0% (par GC)
1-Formylpipérazine


Formule: C₅H₁₀N₂O
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00005963
Numéro CAS: 7755-92-2
EINECS: 231-813-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97e58fe5c4db51ad809e718070ad0a6129c6a485&vid=97e58fe5c4db51ad809e718070ad0a6129c6a485&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité