Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

F0201-100MG
TCIAF0201-100MGEA 165 EUR InStock
TCIAF0201-100MG
3-Fluoro-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Fluoro-L-tyrosine


Formule: C₉H₁₀FNO₃
Numéro MDL: MFCD00002607
Numéro CAS: 7423-96-3
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf0bf8f5be84a76b8d924edf8934be153890df55&vid=cf0bf8f5be84a76b8d924edf8934be153890df55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -10.0 deg (C=1, 1mol/L HCl )

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité