Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Fluorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-fluorobenzoate

F0203-25G
TCIAF0203-25GEA 152 EUR InStock
TCIAF0203-25G
4-Fluorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
4-Fluorobenzoate d'éthyle


Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000351
Numéro CAS: 451-46-7
EINECS: 207-194-8
Merck Index: 14,04171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1aaabab3071f8c98bf3dad55b728f3b4eb5e97cd&vid=1aaabab3071f8c98bf3dad55b728f3b4eb5e97cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité