Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dodecyl chloroformate ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Lauryl chloroformate

F0223-25G
TCIAF0223-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAF0223-25G
Dodecyl chloroformate ≥90.0% (par GC)
Dodecyl chloroformate


Formule: C₁₃H₂₅ClO₂
MW: 248,7894 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00059483
Numéro CAS: 24460-74-0
EINECS: 246-272-6
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91b66805f2a3c0714c4836fa2a90d7a88a88764c&vid=91b66805f2a3c0714c4836fa2a90d7a88a88764c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité