Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Butylpicolinic acid ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0227-1G
TCIAF0227-1GEA 367 EUR InStock
TCIAF0227-1G
5-Butylpicolinic acid ≥98.0% (par GC)
5-Butylpicolinic acid


Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006298
Numéro CAS: 536-69-6
EINECS: 208-643-0
Merck Index: 14,04314
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd02eb10f3ba2880529e3d63bd0304f08c035660&vid=dd02eb10f3ba2880529e3d63bd0304f08c035660&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité