Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoroanisole ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0230-25ML
TCIAF0230-25MLEA 51.7 EUR InStock
TCIAF0230-25ML
2-Fluoroanisole ≥96.0% (par GC)
2-Fluoroanisole


Formule: C₇H₇FO
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: -39°C
Densité: 1,124 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000316
Numéro CAS: 321-28-8
EINECS: 206-284-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0955a73d9802b2c39a8b95c7f30c6ecb2baa422&vid=d030291604a611037f0296cfcff483fe852d0fa6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité